Tlačiť
Glassy carbon, plate, Thickness: 4 mm (0.16 in) Type 2
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
38023.FI 38023.GH 38023.FF
38023.FIEA 554.75 EUR
38023.FI 38023.GH 38023.FF
Glassy carbon, plate, Thickness: 4 mm (0.16 in) Type 2
Glassy carbon
Vzorec: C
Teplota tavenia: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818