Tlačiť
Glassy carbon, spherical powder 0,4-12 µm Type 1
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
38004.09 38004.18 38004.30
38004.09EA 101.48 EUR
38004.09 38004.18 38004.30
Glassy carbon, spherical powder 0,4-12 µm Type 1
Glassy carbon
Vzorec: C
Teplota tavenia: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818