Tlačiť
Glassy carbon, rods, Ø 5 mm (0.2 in) Type 2
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
37998.DJ 37998.DM 37998.DR
37998.DJEA 389.89 EUR
37998.DJ 37998.DM 37998.DR
Glassy carbon, rods, Ø 5 mm (0.2 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.28g/cm MDL No.: MFCD00133992
Vzorec: C
Teplota tavenia: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818