Glassy carbon, rods, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
37996.DJ
37996.DM
37996.DR
37996.DJEA
515.04
EUR
37996.DJ
37996.DM
37996.DR
Glassy carbon, rods, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.01g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Vzorec:
C Teplota tavenia: 3652 °C Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133992 Číslo CAS: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |