Tlačiť
Uhlík aktivní, powder, extra pure, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02184.1000 1.02184.5000
1.02184.1000EA 123.55 EUR
1.02184.1000 1.02184.5000
Uhlík aktivní, powder, extra pure, Supelco®
Uhlík aktivní
Powder, activated. Typical particle size distributions: 95% through 100 mesh, 70% through 200 mesh, 50% through 270 mesh.
Vzorec: C
Teplota tavenia: 3550 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
OSN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
dentity conforms
Substances soluble in nitric acid ≤ 5 %
Chloride (Cl) ≤ 200 ppm
Cyano compounds (CN) passes test
As (Arsenic) ≤ 5 ppm
Fe (Iron) ≤ 500 ppm
Pb (Lead) ≤ 20 ppm
Zn (Zinc) ≤ 100 ppm
Polycyclic aromates passes test
Tar products passes test
n-Hexane adsorption ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C) ≤ 2 %
Loss on drying ≤ 10 %