Tlačiť
Germanium, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
263230-10G 263230-50G
SIAL263230-10GEA 507.02 EUR
SIAL263230-10G SIAL263230-50G
Germanium, Sigma-Aldrich®
Germanium
Vzorec: Ge
Teplota varu: 2830 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 937,2 °C
Hustota: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085310
Číslo CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415