Germanium ≥99.999% (metals basis), pieces ≤ 3.2 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43986.09
43986.18
43986.09EA
286.4
EUR
43986.09
43986.18
Germanium ≥99.999% (metals basis), pieces ≤ 3.2 mm (0.125 in)
Germanium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-56-4
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085310
Vzorec:
Ge Teplota varu: 2830 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 937,2 °C Hustota: 5,323 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085310 Číslo CAS: 7440-56-4 EINECS: 231-164-3 Merck Index: 12,04415 |