Germanium ≥99.9999% (metals basis) (N type ≥ 95%), ingot, zone refined 95% N type minimum
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10192.79
10192.TK
10192.79EA
1740.07
EUR
10192.79
10192.TK
Germanium ≥99.9999% (metals basis) (N type ≥ 95%), ingot, zone refined 95% N type minimum
Germanium
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-56-4
Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085310
Vzorec:
Ge Teplota varu: 2830 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 937,2 °C Hustota: 5,323 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085310 Číslo CAS: 7440-56-4 EINECS: 231-164-3 Merck Index: 12,04415 |