Tlačiť
Germanium ≥99.999% (metals basis), powder -100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10190.09 10190.18
10190.09EA 320.9 EUR
10190.09 10190.18
Germanium ≥99.999% (metals basis), powder -100 mesh
Germanium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Vzorec: Ge
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085310
Číslo CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
OSN: 3089
ADR: 4.1,III