Germanium ≥99.9999% (metals basis), pieces ≤ 2 cm (0.8 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00123.09
00123.18
00123.09EA
251.91
EUR
00123.09
00123.18
Germanium ≥99.9999% (metals basis), pieces ≤ 2 cm (0.8 in)
Germanium
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-56-4
Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085310
Vzorec:
Ge Teplota varu: 2830 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 937,2 °C Hustota: 5,323 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085310 Číslo CAS: 7440-56-4 EINECS: 231-164-3 Merck Index: 12,04415 |