Tlačiť
Indium, powder, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
277959-10G 277959-50G
SIAL277959-10GEA 203.48 EUR
SIAL277959-10G SIAL277959-50G
Indium, powder, Sigma-Aldrich®
Indium
Vzorec: In
Mw: 114.82
Teplota varu: 2000
Teplota tavenia: 156
Hustota: 7.31 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00134048
Číslo CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,04971