Indium ≥99.9% (metals basis), powder -100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45122.14
45122.06
45122.14EA
581.23
EUR
45122.14
45122.06
Indium ≥99.9% (metals basis), powder -100 mesh
Indium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-74-6
Molecular Formula: In
Formula Weight: 114.82
Physical Form: Powder
Density: 7.31
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
Melting Point: 156.6°
Boiling Point: 2072°
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Teplota varu: 2072 °C Teplota tavenia: 156,6 °C Hustota: 7,31 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 OSN: 3089 ADR: 4.1,III |