Tlačiť
Indium 99,99 Metals basis, powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11024.06 11024.14
11024.06EA 174.64 EUR
11024.06 11024.14
Indium 99,99 Metals basis, powder -325 mesh
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Molecular Formula: In Formula Weight: 114.82 Physical Form: Powder Density: 7.31 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless Melting Point: 156.6° Boiling Point: 2072° UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134048
Vzorec: In
Mw: 114.82
Teplota varu: 2072 °C
Teplota tavenia: 156.6 °C
Hustota: 7.31
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134048
Číslo CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,04971