Tlačiť
Indium, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
357308-1.8G 357308-7.2G
SIAL357308-1.8GEA 229.04 EUR
SIAL357308-1.8G SIAL357308-7.2G
Indium, Sigma-Aldrich®
Indium
Vzorec: In
Teplota varu: 2000 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 156 °C
Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00134048
Číslo CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971