Tlačiť

Indium, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

326607-10G 326607-50G
SIAL326607-10GEA 151.81 EUR
SIAL326607-10G SIAL326607-50G
Indium, Sigma-Aldrich®
Indium
Vzorec: In
Mw: 114.82
Teplota varu: 2000
Teplota tavenia: 156
Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00134048
Číslo CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR