Indium, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
264113-25G
264113-5G
SIAL264113-25GEA
428.4
EUR
SIAL264113-25G
SIAL264113-5G
Indium, Sigma-Aldrich®
Indium
Vzorec:
In Teplota varu: 2000 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 156 °C Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |