Tlačiť
Indium, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
264075-28G 264075-5.6G
SIAL264075-28GEA 609.65 EUR
SIAL264075-28G SIAL264075-5.6G
Indium, Sigma-Aldrich®
Indium
Vzorec: In
Mw: 114.82
Teplota varu: 2000
Teplota tavenia: 156
Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00134048
Číslo CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971