Indium 99,99 Metals basis, wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43265.G1
43265.G5
43265.BU
43265.G1EA
330.06
EUR
43265.G1
43265.G5
43265.BU
Indium 99,99 Metals basis, wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Indium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈22.95g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Mw: 114.82 Teplota varu: 2000 Teplota tavenia: 156 Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |