Tlačiť
Indium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40421.G3 40421.G6 40421.G9
40421.G3EA 192.94 EUR
40421.G3 40421.G6 40421.G9
Indium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Indium
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈0.36g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
As solders, thermal fuses, fusible alloys, and in semiconductor industry in InAs and InSb forms
Vzorec: In
Teplota varu: 2000 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 156 °C
Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134048
Číslo CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971