Indium 99,99 Metals basis, spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40339.06
40339.18
40339.30
40339.06EA
131.78
EUR
40339.06
40339.18
40339.30
Indium 99,99 Metals basis, spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Indium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: Tolerance +/- 0.1mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Mw: 114.82 Teplota varu: 2000 Teplota tavenia: 156 Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |