Indium 99,99 Metals basis, foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
38371.FF
38371.GH
38371.FI
38371.FFEA
192.67
EUR
38371.FF
38371.GH
38371.FI
Indium 99,99 Metals basis, foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Indium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈0.23g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Mw: 114.82 Teplota varu: 2000 Teplota tavenia: 156 Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |