Indium 99,999 Metals basis, ingot
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14720.09
14720.18
14720.09EA
192.67
EUR
14720.09
14720.18
Indium 99,999 Metals basis, ingot
Indium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: Soft white ingot
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Mw: 114.82 Teplota varu: 2000 Teplota tavenia: 156 Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |