Indium ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13982.FI
13982.GJ
13982.HW
13982.FIEA
188.93
EUR
13982.FI
13982.GJ
13982.HW
Indium ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Indium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈4.6g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Teplota varu: 2000 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 156 °C Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |