Indium 99,99 Metals basis, foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12206.FI
12206.FY
12206.GJ
12206.HW
12206.FIEA
131.78
EUR
12206.FI
12206.FY
12206.GJ
12206.HW
Indium 99,99 Metals basis, foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Indium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈2.3g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Mw: 114.82 Teplota varu: 2000 Teplota tavenia: 156 Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |