Indium 99,998 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11463.G3
11463.G6
11463.G9
11463.G3EA
232.33
EUR
11463.G3
11463.G6
11463.G9
Indium 99,998 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Indium
Purity: 99.998+%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈1.43g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Mw: 114.82 Teplota varu: 2000 Teplota tavenia: 156 Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |