Indium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11461.BU
11461.G1
11461.G5
11461.BUEA
162.45
EUR
11461.BU
11461.G1
11461.G5
Indium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Indium
Purity: 99.998+%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈22.95g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Teplota varu: 2000 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 156 °C Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |