Tlačiť
Indium 99,9975 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11385.FI 11385.GH
11385.FIEA 224.31 EUR
11385.FI 11385.GH
Indium 99,9975 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Indium
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Vzorec: In
Mw: 114.82
Teplota varu: 2000
Teplota tavenia: 156
Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134048
Číslo CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971