Tlačiť
Indium 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11382.FF 11382.FI
11382.FFEA 413.78 EUR
11382.FF 11382.FI
Indium 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Indium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈9.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Vzorec: In
Mw: 114.82
Teplota varu: 2000
Teplota tavenia: 156
Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134048
Číslo CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971