Indium ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11359.KN
11359.KM
11359.KNEA
1363.02
EUR
11359.KN
11359.KM
Indium ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Indium
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-74-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Teplota varu: 2000 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 156 °C Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |