Indium 99,99 Metals basis, shots_tear drop 4 mm (0.2 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11027.09
11027.18
11027.30
11027.09EA
108.95
EUR
11027.09
11027.18
11027.30
Indium 99,99 Metals basis, shots_tear drop 4 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Mw: 114.82 Teplota varu: 2000 Teplota tavenia: 156 Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |