Indium ≥99.9% (metals basis), tear drop shot 4 mm (0.2 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11026.09
11026.18
11026.30
11026.09EA
86.92
EUR
11026.09
11026.18
11026.30
Indium ≥99.9% (metals basis), tear drop shot 4 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-74-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Mw: 114.82 Teplota varu: 2000 Teplota tavenia: 156 Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |