Indium 99,9995 Metals basis, ingot_polycrystalline, Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10616.18
10616.90
10616.18EA
566.39
EUR
10616.18
10616.90
Indium 99,9995 Metals basis, ingot_polycrystalline, Puratronic®
Indium
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7440-74-6
Formula Weight: 114.818
Density: 7.310
Odour: Odourless
Melting Point: 156.6 deg C
Boiling Point: 2072 deg C
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Mw: 114.82 Teplota varu: 2072 °C Teplota tavenia: 156.6 °C Hustota: 7.310 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |