Tlačiť
Indium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00155.G2 00155.0K
00155.G2EA 337.34 EUR
00155.G2 00155.0K
Indium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Indium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈1.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Vzorec: In
Teplota varu: 2000 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 156 °C
Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134048
Číslo CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971