Tlačiť
Indium 99,99 Metals basis, pieces
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00149.09 00149.18
00149.09EA 143 EUR
00149.09 00149.18
Indium 99,99 Metals basis, pieces
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Vzorec: In
Mw: 114.82
Teplota varu: 2000
Teplota tavenia: 156
Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134048
Číslo CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971