Tlačiť
Indium 99.99% (trace metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
318110023 318110092
ACRO318110023EA 191.74 EUR
ACRO318110023 ACRO318110092
Indium 99.99% (trace metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm
Indium
Vzorec: In
Teplota varu: 2000 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 156 °C
Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134048
Číslo CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Foil
Total trace metal impurities ≤0.01 %