Gálium ≥99.99999% (metals basis), ingot
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10186.18
10186.36
10186.14
10186.18EA
546.73
EUR
10186.18
10186.36
10186.14
Gálium ≥99.99999% (metals basis), ingot
Gálium
Purity: 99.99999%
CAS No.: 7440-55-3
Molecular Formula: Requires overnight shipping with cold pack
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Appearance: Silver
MDL No.: MFCD00134045
Vzorec:
Ga Teplota varu: 2403 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 29 °C Hustota: 5,904 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00134045 Číslo CAS: 7440-55-3 EINECS: 231-163-8 OSN: 2803 ADR: 8,III Merck Index: 12,04364 |