Hliník 99,99 Metals basis, wire, Ø 0.38 mm (0.015 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
45100.H2
45100.G6
45100.H2EA
188.66
EUR
45100.H2
45100.G6
Hliník 99,99 Metals basis, wire, Ø 0.38 mm (0.015 in)
Hliník
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.31g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Mw: 26.98 Teplota varu: 2327 Teplota tavenia: 660 Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |