Hliník ≥99.99% (metals basis), shot, flattened/spherical shape ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
45001.36
45001.A1
45001.36EA
137.99
EUR
45001.36
45001.A1
Hliník ≥99.99% (metals basis), shot, flattened/spherical shape ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Hliník
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Molecular Formula: Al
Physical Form: Spheroid shape pellet 3/8" +/-1/4"
Odour: Odourless
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |