Hliník 99,999 Metals basis, wire, Puratronic®, hard, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
44577.G5
44577.G9
44577.G5EA
136.99
EUR
44577.G5
44577.G9
Hliník 99,999 Metals basis, wire, Puratronic®, hard, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Hliník
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.012g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Mw: 26.98 Teplota varu: 2327 Teplota tavenia: 660 Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |