Hliník ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.5 mm (0.06 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
44492.FI
44492.GH
44492.HP
44492.FIEA
88.25
EUR
44492.FI
44492.GH
44492.HP
Hliník ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.5 mm (0.06 in)
Hliník
Purity: 99.998%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈10.125g/50x50mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |