Hliník 99,9998 Metals basis, wire, Puratronic®, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
44335.G1
44335.G5
44335.G1EA
192.67
EUR
44335.G1
44335.G5
Hliník 99,9998 Metals basis, wire, Puratronic®, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Hliník
Purity: 99.9998%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈8.4g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Mw: 26.98 Teplota varu: 2327 Teplota tavenia: 660 Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |