Hliník ≥99.9999% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
44334.G5
44334.G9
44334.G5EA
271.16
EUR
44334.G5
44334.G9
Hliník ≥99.9999% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Hliník
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |