Hliník ≥99.9999% (metals basis), foil, Puratronic®, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
44331.FI
44331.GH
44331.HP
44331.FIEA
121.14
EUR
44331.FI
44331.GH
44331.HP
Hliník ≥99.9999% (metals basis), foil, Puratronic®, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Hliník
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |