Hliník ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.5 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
44329.09
44329.18
44329.09EA
151.41
EUR
44329.09
44329.18
Hliník ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.5 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Hliník
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈1.1g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Mw: 26.98 Teplota varu: 2327 Teplota tavenia: 660 Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |