Hliník ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44326.09
44326.18
44326.09EA
183.31
EUR
44326.09
44326.18
Hliník ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Hliník
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.07g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |