Hliník ≥99.999% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
44233.GA
44233.HC
44233.GAEA
199.76
EUR
44233.GA
44233.HC
Hliník ≥99.999% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Hliník
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.675g/50x200mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |