Hliník ≥99.85% (metals basis), wire, hard, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
43811.G1
43811.G5
43811.G1EA
462.49
EUR
43811.G1
43811.G5
Hliník ≥99.85% (metals basis), wire, hard, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Hliník
Purity: 99.85%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.00036g/m, Temper: hard
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |