Hliník ≥99.997% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.2 mm (0.008 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
43776.GH
43776.HP
43776.GHEA
170.88
EUR
43776.GH
43776.HP
Hliník ≥99.997% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.2 mm (0.008 in)
Hliník
Purity: 99.997%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈5.4g/100x100mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |