Hliník 99,9995 Metals basis, wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
43427.H4
43427.G9
43427.G5
43427.H4EA
1663.13
EUR
43427.H4
43427.G9
43427.G5
Hliník 99,9995 Metals basis, wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Hliník
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Mw: 26.98 Teplota varu: 2327 Teplota tavenia: 660 Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |