Hliník ≥99.9995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum
43357.22
43357.14
43357.22EA
391.1
EUR
43357.22
43357.14
Hliník ≥99.9995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Hliník
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.54g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134029 Číslo CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |